Learn More
2-(2-((2-(((4-clorofenil)(fenil)metil)amino)etil)amino)etoxi)etanol, TRC
Código de producto. 30358254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358254 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30358254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC292950100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol
CAS 2518402-06-5
Fórmula molecular C19 H25 Cl N2 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25ClN2O2/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-11-10-21-12-14-24-15-13-23/h1-9,19,21-23H,10-15H2
SMILES OCCOCCNCCNC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[[(4-clorofenil)-fenilmetil]amino]etilamino]etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 348.867
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.16