Learn More
2-(2,2,4,7-Tetrametil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-1-il)etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11370547 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
11351416 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370547 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13839EB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 53817-44-0
Fórmula molecular C15H23NO
Peso molecular (g/mol) 233.355
Clave InChI DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl ethan-1-ol, 1 2h-quinolineethanol, 3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl, 1-2-hydroxyethyl-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2-2,2,4,7-tetramethyl-3,4-dihydroquinolin-1-yl ethanol, acmc-1amas, maybridge1_002615, 3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl-2h-quinoline-1-ethanol, 1 2h-quinolineethanol,3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl, 3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl-1 2h-quinolineethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
PubChem CID 103845
Nombre IUPAC 2-(2,2,4,7-tetrametilo-3,4-dihidroquinolin-1-il)etanol
SMILES CC1CC(N(C2=C1C=CC(=C2)C)CCO)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,2,4,7-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.35
Porcentaje de pureza 97%