Learn More
Éster terc-butílico del ácido 2-(2-(2-(4-((4-clorofenil)(fenil)metil)piperazin-1-il)etoxi)etoxi)acético, TRC
Código de producto. 30364829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364829 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30364829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC375045500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)acetic Acid tert-Butyl Ester
CAS 2518202-76-9
Fórmula molecular C27 H37 Cl N2 O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37ClN2O4/c1-27(2,3)34-25(31)21-33-20-19-32-18-17-29-13-15-30(16-14-29)26(22-7-5-4-6-8-22)23-9-11-24(28)12-10-23/h4-12,26H,13-21H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)COCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]etoxi]acetato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 489.047
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.244