Learn More
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402019 1 g 1 g
15412019 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64704.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 708-64-5 | C8H4F4O | 192.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 708-64-5
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.11
Número MDL MFCD00039236
Clave InChI NQSPTMFCJGKOQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2,3'-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethanone, m-fluorotrifluoroacetophenone, acetophenone, 2,2,2,3'-tetrafluoro, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-3-fluorophenyl, acmc-20aol4, m,alpha,alpha,alpha-tetrafluoroacetophenone, 2,2,2,3'-trtrafluoroacetophenone
PubChem CID 69723
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(3-fluorofenil)etanona
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.372 g/mL
Punto de ebullición 79°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 17°C (63°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Beilstein 1872788
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido