Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Código de producto. 11424370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424370 5 g 5 g
11414370 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424370 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50008.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 125867-25-6
Fórmula molecular C11H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.244
Número MDL MFCD03659710
Clave InChI KXLOGMIKCNUSNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pivalamidonicotinic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino-nicotinic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido pyridine-3-carboxylic acid, 2-pivaloylamino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino pyridine-3-carboxylic acid, maybridge3_004279, acmc-20aorg, pubchem16551
PubChem CID 2779758
Nombre IUPAC ácido 2-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25