Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.25 |