Learn More
Ácido 2-(2,2,2-trimetilacetamido)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457645 250 mg 250 miligramos
11491650 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27004.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146140-95-6
Fórmula molecular C11H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 221.06
Número MDL MFCD01114645
Clave InChI MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
Nombre IUPAC ácido [2-(2,2-dimetilpropanoilamino)fenil]borónico
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid
Punto de fusión 268°C to 271°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 95%