Learn More
2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol |
| CAS | 160968-99-0 |
| Fórmula molecular | C8H7F3O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)5-13-7-4-2-1-3-6(7)12/h1-4,12H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0398 |