Learn More
2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol |
| CAS | 2358-54-5 |
| Fórmula molecular | C4H7O2F3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2 |
| SMILES | OCCOCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0398 |