Learn More
2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etanol, TRC
Código de producto. 30457360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457360 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795583500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol
CAS 2358-54-5
Fórmula molecular C4H7O2F3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2
SMILES OCCOCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 144.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0398