Learn More
Ácido 2-(2,2,2-trifluoroetoxi)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439825 250 mg 250 miligramos
15459217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52471.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957060-90-1
Fórmula molecular C8H8BF3O3
Peso molecular (g/mol) 219.954
Número MDL MFCD09027258
Clave InChI IFWDRBWGMUCFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, acmc-209s1a, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid
PubChem CID 43145273
Nombre IUPAC ácido [2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 98%