Learn More
2-[2-[2-(2-Propinoxi)etoxi]etanol, TRC
Código de producto. 30422257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30422257 2.5 g
1 options
Código de producto. 30422257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8384652.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
CAS 208827-90-1
Fórmula molecular C9H16O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-(2-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, 2-[2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-2-4-11-6-8-13-9-7-12-5-3-10/h1,10H,3-9H2
SMILES OCCOCCOCCOCC#C
Nombre IUPAC 2-[2-(2-prop-2-inoxietoxi)etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 188.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1049