Learn More
2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]-1-(p-toluenosulfonil)-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-1-(p-toluenesulfonyl)-ethanol |
| CAS | 77544-60-6 |
| Fórmula molecular | C15H24O7S |
| Cantidad | 200 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O7S/c1-14-2-4-15(5-3-14)23(17,18)22-13-12-21-11-10-20-9-8-19-7-6-16/h2-5,16H,6-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCO |
| Peso molecular (g/mol) | 348.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1243 |