Learn More
2-[2-[2-(2-Cloroetoxi)etoxi]etoxi]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| CAS | 5197-66-0 |
| Fórmula molecular | C8H17ClO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 11-Chloro-3,6,9-trioxa-1-undecanol, 11-Chloro-3,6,9-trioxaundecanol, 2-(2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethoxyethanol, Triethylene Glycol Mono(2-chloroethyl)ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17ClO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-8H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-(2-cloroetoxi)etoxi]etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0815 |