Learn More
Ácido 2-[[2-2(2-amino-4-tiazolil)acetil]amino]-4-tiazolacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((2-2(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl)amino)-4-thiazoleacetic Acid |
| CAS | 2036283-13-1 |
| Fórmula molecular | C10H10N4O3S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[2-2(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-4-thiazoleacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N4O3S2/c11-9-12-5(3-18-9)1-7(15)14-10-13-6(4-19-10)2-8(16)17/h3-4H,1-2H2,(H2,11,12)(H,16,17)(H,13,14,15) |
| SMILES | O=C(O)CC=1N=C(SC1)NC(=O)CC=2N=C(SC2)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-(2-(2-aminotiazol-4-il)acetamido)tiazol-4-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 298.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.02 |