Learn More
2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepina-11-il)piperazina-1-il]etoxi]etoxi]etoxi]etanol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30369457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369457 50 mg
30382752 10 mg
30378874 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41868650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1825392-15-1
Fórmula molecular C25H33N3O4S.2HCl
Peso molecular (g/mol) 544.53
Sinónimo 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, hydrochloride (1:2) (ACI)
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etoxi]etoxi]etanol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33N3O4S.2ClH/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25;;/h1-8,29H,9-20H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.1725