Learn More
Diclorhidrato de 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etoxi]etoxi]etoxi]etanol, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etoxi]etoxi]etoxi]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride |
| CAS | 1825392-15-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H33 N3 O4 S . 2 H Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H33N3O4S.2ClH/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25;;/h1-8,29H,9-20H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ilpiperazin-1-il)etoxi]etoxi]etoxi]etanol; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 544.53 |
| Mostrar más |