Learn More
Metanosulfonato de 2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl Methanesulfonate |
| CAS | 160969-03-9 |
| Fórmula molecular | C11 H13 F3 O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanol Methanesulfonate, 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanol 1-Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13F3O5S/c1-20(15,16)19-7-6-17-9-4-2-3-5-10(9)18-8-11(12,13)14/h2-5H,6-8H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCOc1ccccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Metanosulfonato de 2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.044 |