Learn More
2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanol |
| CAS | 160969-02-8 |
| Fórmula molecular | C10 H11 F3 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11F3O3/c11-10(12,13)7-16-9-4-2-1-3-8(9)15-6-5-14/h1-4,14H,5-7H2 |
| SMILES | OCCOc1ccccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 236.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.066 |