Learn More
2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]-etanol, TRC
Código de producto. 30455958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30455958 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30455958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7901952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]-ethanol
CAS 160969-02-8
Fórmula molecular C10 H11 F3 O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11F3O3/c11-10(12,13)7-16-9-4-2-1-3-8(9)15-6-5-14/h1-4,14H,5-7H2
SMILES OCCOc1ccccc1OCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 236.188
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.066
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.