Learn More
2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis-pirimidina, TRC
Código de producto. 30133006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133006 5 g 5 g
30010101 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9917705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84746-24-7
Fórmula molecular C12 H14 N6
Peso molecular (g/mol) 242.28
Sinónimo 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 2-(4-pirimidina-2-ilpiperazina-1-il)pirimidina
SMILES C1CN(CCN1c2ncccn2)c3ncccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.128
Porcentaje de pureza >95%