Learn More
2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimetoxi-4-quinazolinamina] (impureza de terazosina), TRC
Código de producto. 30416855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416855 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30416855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP480620100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine)
CAS 102839-00-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H28 N8 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine), 2,2'-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Doxazosin Mesilate Imp. H (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. E (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4
Nombre IUPAC 2-[4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 492.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2234
Porcentaje de pureza >95