Learn More
2-((1S,2S,5S)-6,6-Dimetilbiciclo[3.1.1]heptan-2-il)etanol, TRC
Código de producto. 30381653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381653 1 g 1 g
30369031 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4648851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133001-09-9
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Sinónimo (1S,2S,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2-ethanol, [1S-(1alpha,2beta,5alpha)]-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2-ethanol
Nombre IUPAC 2-[(1S,4R,5S)-6,6-dimetil-4-biciclo[3.1.1]heptanil]etanol
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@H](CCO)[C@@H]1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((1S,2S,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)ethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h8-10,12H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1514