Learn More
Oxalato de 2-[(1S,2S)-1-etil-2-(fenilmetoxi)propil]hidrazinacarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate |
| CAS | 1887197-42-3 |
| Fórmula molecular | C13H20N2O2 . C2H2O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | [S-(R*,R*)]-2-[1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O2.C2H2O4/c1-3-13(15-14-10-16)11(2)17-9-12-7-5-4-6-8-12;3-1(4)2(5)6/h4-8,10-11,13,15H,3,9H2,1-2H3,(H,14,16);(H,3,4)(H,5,6)/t11-,13-;/m0./s1 |
| SMILES | CC[C@H](NNC=O)[C@H](C)OCc1ccccc1.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido oxálico; N-[[(2S,3S)-2-fenilmetoxipentan-3-il]amino]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 326.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1478 |