Learn More
2-[(1S,2S)-1-Etil-2-(fenilmetoxi)propil]-2,4-dihidro-4-[4-[4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil]fenil]-3H-1,2,4-triazol-3-1, TRC
Código de producto. 30380553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380553 250 mg 250 miligramos
30374265 100 mg -
30372264 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925535250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184177-83-1
Fórmula molecular C30 H35 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 513.63
Sinónimo [S-(R*,R*)]-2-[1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one, Posaconazole Impurity
Nombre IUPAC 4-[4-[4-(4-hidroxifenil)piperazina-1-il]fenil]-2-[(2S,3S)-2-fenilmetoxipentano-3-il]-1,2,4-triazol-3-one
SMILES CC[C@@H]([C@H](C)OCc1ccccc1)N2N=CN(C2=O)c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)c5ccc(O)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H35N5O3/c1-3-29(23(2)38-21-24-7-5-4-6-8-24)35-30(37)34(22-31-35)27-11-9-25(10-12-27)32-17-19-33(20-18-32)26-13-15-28(36)16-14-26/h4-16,22-23,29,36H,3,17-21H2,1-2H3/t23-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.274