Learn More
2-[(1S,2S)-1-Etil-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-4-[4-[4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil]fenil]-3H-1,2,4-triazol-3-uno, TRC
Código de producto. 30370861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370861 10 mg
30372308 100 mg
30376158 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE68961010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 687132-01-0
Fórmula molecular C23H29N5O3
Peso molecular (g/mol) 423.51
Sinónimo 1-((2S,3S)-2-Hydroxypentan-3-yl)-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
SMILES CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N5O3/c1-3-22(17(2)29)28-23(31)27(16-24-28)20-6-4-18(5-7-20)25-12-14-26(15-13-25)19-8-10-21(30)11-9-19/h4-11,16-17,22,29-30H,3,12-15H2,1-2H3/t17-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.227