Learn More
2-[(1S)-1-Aminopropil]-5-fluoro-3-fenil-4(3H)-quinazolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1S)-1-Aminoprpyl]-5-fluoro-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 870281-86-0 |
| Fórmula molecular | C17H16FN3O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[(1S)-1-Aminopropyl]-5-fluoro-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone, (S)-1-(5-Fluoro-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propan-1-amine, (S)-2-(1-Aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16FN3O/c1-2-13(19)16-20-14-10-6-9-12(18)15(14)17(22)21(16)11-7-4-3-5-8-11/h3-10,13H,2,19H2,1H3/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](N)C1=Nc2cccc(F)c2C(=O)N1c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[(1S)-1-aminopropil]-5-fluoro-3-fenilquinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 297.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1277 |