Learn More
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-propil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-propil etodolaco), Mikromol™
Código de producto. 30050720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050720 25 mg 25 miligramos
30049718 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050720 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0911.070025
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-propil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-propil etodolaco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac)
CAS 57816-83-8
Nombres de analitos o componentes 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. G (EP), 1-Propyl Etodolac, Etodolac Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-9-18(11-15(20)21)17-14(8-10-22-18)13-7-5-6-12(4-2)16(13)19-17/h5-7,19H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,20,21)
SMILES CCCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23
Nombre IUPAC Ácido 2-(8-etil-1-propil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 301.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1678 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.