Learn More
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-propil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-propil etodolaco), Mikromol™
Description
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-propil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-propil etodolaco)
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac) |
| CAS | 57816-83-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. G (EP), 1-Propyl Etodolac, Etodolac Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-9-18(11-15(20)21)17-14(8-10-22-18)13-7-5-6-12(4-2)16(13)19-17/h5-7,19H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(8-etil-1-propil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?