Learn More
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-propil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-propil etodolaco), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-propil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-propil etodolaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac) |
| CAS | 57816-83-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. G (EP), 1-Propyl Etodolac, Etodolac Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-9-18(11-15(20)21)17-14(8-10-22-18)13-7-5-6-12(4-2)16(13)19-17/h5-7,19H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(8-etil-1-propil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético |
| Mostrar más |