Learn More
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-metil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-metil etodolaco), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-metil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-metil etodolaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl Etodolac |
| CAS | 109518-47-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methyl Etodolac |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Etodolac Imp. C (EP), Etodolac USP Related Compound A, Etodolac USP RC A, 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 1-Methyl Etodolac, Etodolac Related Compound A, Etodolac Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-10-5-4-6-11-12-7-8-20-16(2,9-13(18)19)15(12)17-14(10)11/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC(=O)O)c3[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(8-etil-1-metil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético |
| Mostrar más |