Learn More
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-(1-metiletil)-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-isopropil etodolaco), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[(1RS)-8-etil-1-(1-metiletil)-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (1-isopropil etodolaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac) |
| CAS | 849630-65-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. F (EP), 1-Isopropyl Etodolac, Etodolac Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-12-6-5-7-13-14-8-9-22-18(11(2)3,10-15(20)21)17(14)19-16(12)13/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCc1cccc2c3CCOC(CC(=O)O)(C(C)C)c3[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(8-etil-1-propan-2-il-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético |
| Mostrar más |