Learn More
2-[(1RS)-3-(metilamino)-1-(tiofen-2-il)propil]naftalen-1-ol, Mikromol
Código de producto. 30463181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463181 25 mg
1 options
Código de producto. 30463181 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1122.100025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[(1RS)-3-(metilamino)-1-(tiofen-2-il)propil]naftalen-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
CAS 1033803-59-6
Nombres de analitos o componentes 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18H19NOS
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Naphthalenol, 2-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Imp. E (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CNCCC(c1cccs1)c2ccc3ccccc3c2O
Nombre IUPAC 2-[3-(metilamino)-1-(2-tienil)propil]naftalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 297.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297,1187 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.