Learn More
Ácido 2-[(1RS)-1-etil-8-(1-metiletil)-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (8-isopropil etodolaco), Mikromol™
Código de producto. 30052024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30052024 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30052024 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0911.04
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[(1RS)-1-etil-8-(1-metiletil)-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (8-isopropil etodolaco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac)
CAS 57917-63-2
Nombres de analitos o componentes 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. D (EP), 8-Isopropyl Etodolac, Etodolac Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-18(10-15(20)21)17-14(8-9-22-18)13-7-5-6-12(11(2)3)16(13)19-17/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21)
SMILES CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(cccc23)C(C)C
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-etil-8-propan-2-il-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 301.38
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1678 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.