Learn More
Ácido 2-[(1RS)-1-etil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (8-desetil etodolaco), Mikromol™
Código de producto. 30461236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461236 4 x 25 mg -
30050069 25 mg 25 miligramos
30052437 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461236 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0911.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[(1RS)-1-etil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (8-desetil etodolaco), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac)
CAS 41339-67-7
Nombres de analitos o componentes 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Etodolac Imp. A (EP), 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Etodolac Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-etil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 259.3
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1208 g/mol