Learn More
Ácido 2-[(1RS)-1-etil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (8-desetil etodolaco), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[(1RS)-1-etil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il]acético (8-desetil etodolaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| CAS | 41339-67-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H17 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Etodolac Imp. A (EP), 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Etodolac Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-etil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético |
| Mostrar más |