Learn More
N-etil-N-metilcarbamato de 2-[(1RS)-1-(dimetilamino)etil]fenilo (isómero 2 de (RS)-rivastigmina), Mikromol™
Código de producto. 30051759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051759 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051759 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.210100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-etil-N-metilcarbamato de 2-[(1RS)-1-(dimetilamino)etil]fenilo (isómero 2 de (RS)-rivastigmina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
CAS 1346242-34-9
Nombres de analitos o componentes 2-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 2-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-10-8-7-9-12(13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1ccccc1C(C)N(C)C
Nombre IUPAC N-etil-N-metilcarbamato de [2-[1-(dimetilamino)etil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 250.3367
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1681 g/mol