Learn More
2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-Benzisotiazol-3-il)-1-piperazinil]metil]ciclohexil]metil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((1R,2R)-2-((4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)methyl)cyclohexyl)methyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1260025-92-0 |
| Fórmula molecular | C27H30N4O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(((1R,2R)-2-((4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)isoindoline-1,3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H33F2NO10/c29-15-3-7-18-13(9-15)1-5-20(38-18)17(32)11-31-12-22(21-6-2-14-10-16(30)4-8-19(14)39-21)40-28-25(35)23(33)24(34)26(41-28)27(36)37/h3-4,7-10,17,20-26,28,31-35H,1-2,5-6,11-12H2,(H,36,37)/t17?,20?,21?,22?,23-,24-,25+,26-,28+/m0/s1 |
| SMILES | FC1=CC(CCC(C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CNCC(O)C3([H])CCC(C=C(F)C=C4)=C4O3)([H])O5)=C5C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[1-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-2-hidroxietil]amino]etoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 474.62 |