Learn More
2'-[(1H-Tetrazol-5-il)bifenil-4-il] metanol, TRC
Código de producto. 30452721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30452721 50 mg
30452483 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160514-13-6
Fórmula molecular C14 H12 N4 O
Peso molecular (g/mol) 252.27
Sinónimo [2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol, Losartan Potassium Imp. B (EP)
Nombre IUPAC [4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metanol
SMILES OCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-8,19H,9H2,(H,15,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1011