Learn More
[2'-(1H-Tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metanol, Mikromol™
Descripción
[2'-(1H-Tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methanol |
| CAS | 160514-13-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H12 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Losartan Potassium Imp. B (EP), Losartan Imp. B (EP), [2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol, Losartan Potassium Impurity B, Losartan Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-8,19H,9H2,(H,15,16,17,18) |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nombre IUPAC | [4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metanol |
| Mostrar más |