Learn More
2'-(1H-Tetrazol-5-il)-1,1'-bifenil-4-carboxaldehído (impureza de losartán), TRC
Código de producto. 30455571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455571 25 mg 25 miligramos
30452986 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30851025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151052-40-3
Fórmula molecular C14 H10 N4 O
Peso molecular (g/mol) 250.255
Sinónimo 2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Nombre IUPAC 4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]benzaldehído
SMILES O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde (Losartan Impurity)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-9H,(H,15,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.085