Learn More
[2-(1-H-pirrol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10567874 10 g 10 g
10005812 250 mg 250 miligramos
10331143 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34309EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 61034-86-4
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.215
Número MDL MFCD04115123
Clave InChI PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 7016493
Nombre IUPAC (2-pirrol-1-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%