Learn More
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10289322
Cambiar vista
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Código de producto.
10289322 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Código de producto. 10289322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34301DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS 10333-68-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Amber glass bottle
Fórmula molecular C11H9NO2
Número MDL MFCD00051645
Cantidad 1g
Sinónimo 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid
Clave InChI GNWTWXOZRSBCOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1N1C=CC=C1
Nombre IUPAC 2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol) 187.20
PubChem CID 728521
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%