Learn More
2-(1H-pirazol-4-il)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1H-Pyrazol-4-yl)aniline |
| CAS | 1342757-33-8 |
| Fórmula molecular | C9H9N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(1H-pyrazol-4-yl)aniline dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-11-12-6-7/h1-6H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1ccccc1c2cn[nH]c2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-pirazol-4-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0796 |