Learn More
2-(1H-Pirazol-3-il)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460210 5 g 5 g
11450210 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50670.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75415-03-1 | C8H7N3 | 145.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75415-03-1
Fórmula molecular C8H7N3
Peso molecular (g/mol) 145.17
Número MDL MFCD00115151
Clave InChI HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-1h-pyrazol-5-yl pyridine, 2-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-3-pyrazolyl pyridine, pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl, 3-2-pyridyl pyrazole, 2-2h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-3e-pyrazol-3-ylidene-1h-pyridine, pyrazolylpyridine
PubChem CID 2797657
Nombre IUPAC 2-(1H-pyrazol-5-yl)pyridine
SMILES N1N=CC=C1C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Punto de fusión 121°C to 122°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%