Learn More
2-(1H-pirazol-1-il)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17515595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17515595 5 g 5 g
17505595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17515595 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25700-11-2
Fórmula molecular C8H7N3
Peso molecular (g/mol) 145.17
Número MDL 09033534
Clave InChI XXTPHXNBKRVYJI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-(1H-pirazol-1-il)piridina
SMILES C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Vector alfa PYRAZOLYLPYRIDINE
Nombre del producto químico o material 2-(1H-pirazol-1-il)piridina
Punto de fusión 35°C to 45°C
Color De color blanco a casi blanco
Espectro infrarrojo Conforme
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos