Learn More
Ácido 2-(1H-pirazol-1-il)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10719773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10719773 1 g 1 g
10435032 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10719773 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 55317-53-8
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.186
Número MDL MFCD03086184
Clave InChI MHACZVWKWUMHRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrazolyl benzoic acid, 2-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-1h-pyrazol-1-yl, 2-pyrazol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrazolylbenzoic acid, pubchem19561, 2-1-pyrazolyl benzoicacid, benzoic acid,2-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 4738383
Nombre IUPAC ácido 2-pirazol-1-ilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)N2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%