Learn More
Ácido 2-(1H-pirazol-1-il)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |