Learn More
2-(1H-indol-3-il)etan-1-ol, Maybridge
Código de producto. 10720524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10720524 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10056192 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10720524 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB14321EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 526-55-6
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD00005659
Clave InChI MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanol
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-ol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 9978
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%