Learn More
Clorhidrato de 2-(1H-inden-2-il)-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Código de producto. 30050084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050084 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050084 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0595.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(1H-inden-2-il)-N,N-dimetiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
CAS 92039-35-5
Nombres de analitos o componentes 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(1H-Inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-14(2)8-7-11-9-12-5-3-4-6-13(12)10-11;/h3-6,9H,7-8,10H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCC1=Cc2ccccc2C1
Nombre IUPAC 2-(1H-inden-2-il)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 223.74
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.744 g/mol