Learn More
2-(1H-Indazol-6-iltio)-N-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30397676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397676 100 mg
30396360 250 mg
30396741 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI628101100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944835-85-2
Fórmula molecular C15H13N3OS
Peso molecular (g/mol) 283.35
Sinónimo Axitinib Impurity B
SMILES CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3cn[nH]c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Indazol-6-ylthio)-N-methylbenzamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3OS/c1-16-15(19)12-4-2-3-5-14(12)20-11-7-6-10-9-17-18-13(10)8-11/h2-9H,1H3,(H,16,19)(H,17,18)